Learn More
PF-04457845, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446048
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16446048 10 mg 10 Milligramm
16413426 25 mg 25 Milligramm
16408657 5 mg 5 Milligramm
16442187 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16446048 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14376
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PF-04457845 is a highly efficacious and selective FAAH inhibitor with IC50 values is 7.2±0.63 nM and 7.4±0.62 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
PF-04457845 is a highly efficacious and selective FAAH inhibitor with IC50 values is 7.2±0.63 nM and 7.4±0.62 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-04457845
CAS 1020315-31-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H20F3N5O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.57 mM)
SMILES O=C(NC1=NN=CC=C1)N(CC/2)CCC2=C\C3=CC=CC(OC4=NC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 455.43
Formelmasse 455.43
Reinheit (%) 99.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation