Learn More
PF-573228, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463988
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16463988 10 mg -
16414996 100 mg -
16410347 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16463988 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10461
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PF-573228 is a potent and selective FAK inhibitor with IC50 of 4 nM for purified recombinant catalytic fragment of FAK.
PF-573228 is a potent and selective FAK inhibitor with IC50 of 4 nM for purified recombinant catalytic fragment of FAK.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-573228
CAS 869288-64-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H20F3N5O3S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (50.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(NC3=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC4=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C4)=N3)C=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 491.49
Formelmasse 491.49
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease