missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-AKT400, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200097161
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16476807 5 mg 5 Milligramm
16455076 100 mg -
16434108 10 mg 10 Milligramm
16410467 50 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16476807

Marke: Medchem Express HY10721

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PF-AKT400 is a broadly selective, potent, ATP-competitive Akt inhibitor, displays 900-fold greater selectivity for PKBα (IC50=0.5 nM) than PKA (IC50=450 nM).

PF-AKT400 is a broadly selective, potent, ATP-competitive Akt inhibitor, displays 900-fold greater selectivity for PKBα (IC50=0.5 nM) than PKA (IC50=450 nM).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PF-AKT400
CAS 1004990-28-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22F2N6O
Menge 5 mg
Synonym AKT protein kinase inhibitor
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.73 mM)
SMILES N[C@@](CC1)(CNC(C2=CC=C(F)C=C2F)=O)CN1C3=C4C(NC=C4CC)=NC=N3
Molekulargewicht (g/mol) 400.43
Formelmasse 400.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.