Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Artikelnummer. 10174712
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Far-red
Gelb
Grün
Keine
Lila
Nah-Infrarot
Orange
Orange-Rot
Rot
Rot-Orange
Anregungswellenlängenbereich:
346⁄442
405/450
495/518
496⁄516
496⁄520
531⁄554
540⁄565
555/565 nm
555⁄565
556⁄570
558⁄569
578⁄600
581⁄609
591⁄608
632⁄647
633⁄647
650/668 nm
650⁄668
663⁄690
679⁄702
758/784
Keine
Farbstofftyp:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 633
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 594
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (Fluorescein)
Oregon Green™ 488
Phalloidin (unmarkiert)
TRITC (Tetramethylrhodaminisothiocyanat)
Texas Red™
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Stück
300 Einheiten
300 Stück
5 Gramm
50 Mikrogramm
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anregungswellenlängenbereich Farbstofftyp unitSize
10174712 Blau 346⁄442 Alexa Fluor™ 350 1 Stück
15932941 Lila 405/450 Alexa Fluor™ Plus 405 1 Stück
10125092 Grün 495/518 Alexa Fluor™ 488 300 Einheiten
10730355 Grün 496⁄520 Oregon Green™ 488 1 Stück
10615963 Grün 496⁄516 FITC (Fluorescein) 1 Stück
10184712 Gelb 531⁄554 Alexa Fluor™ 532 1 Stück
10063052 Rot-Orange 540⁄565 TRITC (Tetramethylrhodaminisothiocyanat) 300 Einheiten
10634053 Orange 556⁄570 Alexa Fluor™ 546 1 Stück
10389132 Orange 555⁄565 Alexa Fluor™ 555 1 Stück
16628105 Orange 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 50 Mikrogramm
10643853 Rot 558⁄569 BODIPY™ 1 Stück
10135092 Orange-Rot 578⁄600 Alexa Fluor™ 568 1 Stück
10751144 Rot 581⁄609 Alexa Fluor™ 594 1 Stück
10164852 Rot 591⁄608 Texas Red™ 1 Stück
10053252 Far-red 632⁄647 Alexa Fluor™ 633 5 Gramm
10124892 Far-red 633⁄647 Alexa Fluor™ 635 1 Stück
10656353 Far-red 650⁄668 Alexa Fluor™ 647 5 Gramm
16400815 Far-red 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 300 Stück
10402322 Nah-Infrarot 663⁄690 Alexa Fluor™ 660 1 Stück
10656163 Nah-Infrarot 679⁄702 Alexa Fluor™ 680 1 Stück
16316512 Nah-Infrarot 758/784 Alexa Fluor™ Plus 750 1 Stück
10125002 Keine Keine Biotin-XX 1 Stück
10718853 Keine Keine Phalloidin (unmarkiert) 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10174712 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A22281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1028.00 €
    925.65 € / 300 Einheiten
    Sparen 102.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Für überlegene Resultate in Aktin Färbestudien
Phalloidin ist ein bi-zyklisches Peptid, das zu einer Familie der Giftstoffe gehört, die vom tödlichen Amanita Phalloides (“Grüner Knollenblätterpilz”) isoliert werden und wird allgemein in Bildgebungsanwendungen benutzt, um selektiv F-Aktin zu kennzeichnen. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin verfügt über praktisch identische Bindungseigenschaften mit Aktin von verschiedenen Arten einschließlich Pflanzen und Tieren. F-Aktin bindet Phalloidin mit hoher Selektivität, während Alexa Fluor 350 eine blaue Fluoreszenz von unübertroffener Helligkeit und Fotostabilität bietet. Da Alexa Fluor 350 Phalloidin nur eine sehr geringfügige unspezifische Färbung aufweist, ermöglicht es eine kontrastreiche Unterscheidung der Aktin-Färbung.
  • Färbt F-Aktin selektiv
  • Hervorragende Fluoreszenzwirkung
  • Anregung/Emission: 346/442 nm
  • Der Antikörperfärbung überlegen
  • Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
Zellanalyse, Zellstruktur, Cytoskelett Kann zur Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten verwendet werden.
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 346⁄442
Farbstofftyp Alexa Fluor™ 350
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with DAPI filter set
Menge 300 Units
Produktlinie Alexa Fluor
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
Produkttyp Phalloidin
Sub Cellular Localization Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton