Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Artikelnummer. 10751144
Click to view available options
Farbe:
Blau
Far-red
Gelb
Grün
Keine
Lila
Nah-Infrarot
Orange
Orange-Rot
Rot
Rot-Orange
Anregungswellenlängenbereich:
346⁄442
405/450
495/518
496⁄516
496⁄520
531⁄554
540⁄565
555/565 nm
555⁄565
556⁄570
558⁄569
578⁄600
581⁄609
591⁄608
632⁄647
633⁄647
650/668 nm
650⁄668
663⁄690
679⁄702
758/784
Keine
Farbstofftyp:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 633
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 594
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (Fluorescein)
Oregon Green™ 488
Phalloidin (unmarkiert)
TRITC (Tetramethylrhodaminisothiocyanat)
Texas Red™
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Stück
300 Einheiten
300 Stück
5 Gramm
50 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 10751144
Brand: Invitrogen™ A12381
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Für überlegene Resultate in Aktin Färbestudien
Phalloidin ist ein bi-zyklisches Peptid, das zu einer Familie der Giftstoffe gehört, die vom tödlichen Amanita Phalloides (“Grüner Knollenblätterpilz”) isoliert werden und wird allgemein in Bildgebungsanwendungen benutzt, um selektiv F-Aktin zu kennzeichnen. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin verfügt über praktisch identische Bindungseigenschaften mit Aktin von verschiedenen Arten einschließlich Pflanzen und Tieren. F-Aktin bindet Phalloidin mit hoher Selektivität, während Alexa Fluor 594 eine rote Fluoreszenz von unübertroffener Helligkeit und Fotostabilität bietet. Da Alexa Fluor 594 Phalloidin nur eine sehr geringfügige unspezifische Färbung aufweist, ermöglicht es eine kontrastreiche Unterscheidung der Aktin-Färbung.
  • Färbt F-Aktin selektiv
  • Hervorragende Fluoreszenzwirkung
  • Anregung/Emission: 581/609 nm
  • Der Antikörperfärbung überlegen
  • Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
Zellanalyse, Zellstruktur, Cytoskelett Kann zur Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten verwendet werden
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 581⁄609
Farbstofftyp Alexa Fluor™ 594
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with Texas Red filter set
Menge 300 Units
Produktlinie Alexa Fluor
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
Produkttyp Phalloidin
SubCellular Localization Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Alexa Fluor 594 phalloidin
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: ALEXA FLUOR 594 Phalloidin