Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Beschreibung
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
• Selektive Färbung von F-Aktin
• Hervorragende Fluoreszenzleistung
• Anregung/Emission: 758/784 nm. Kompatibel mit Standard-Cy7-Filtersatz.
• Der Antikörperfärbung überlegen
• Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
Erzielen Sie überragende Ergebnisse in Ihren Aktin Färbestudien
Phalloidin ist ein bizyklisches Peptid einer Toxin-Familie, die aus dem tödlichen Pilz Amanita phalloides (Grüner Knollenblätterpilz) isoliert wird. Es wird häufig bei Bildgebungsanwendungen zur selektiven Markierung von F-Aktin verwendet. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin besitzt im Vergleich zur Antikörper-Färbung für die Actin-Markierung mehrere Vorteile, einschließlich praktisch identischer Bindungseigenschaften mit Actin von verschiedenen Pflanzen- und Tierarten, sowie eine niedrige nicht spezifische Bindung. F-Aktin bindet Phalloidin mit hoher Selektivität, während Alexa Fluor™ Plus 750 violette Fluoreszenz von unübertroffener Helligkeit und Photostabilität bietet.
Einsatz bei mehreren Anwendungen
Alexa Fluor™ 750 Plus Phalloidin kann zur Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten verwendet werden. Es ist vollständig mit anderen Fluoreszenzfarbstoffen kompatibel, die in der zellulären Analyse verwendet werden, einschließlich fluoreszierender Proteine, Qdot Nanokristalle und Alexa Fluor™ Konjugate, darunter auch sekundäre Antikörper.
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Nah-Infrarot |
| Inhalt und Lagerung | 1 Fläschchen, ausreichend für 300 Einheiten/Objektträger Nach Erhalt bei ≤-20 °C lagern Trocken und vor Licht geschützt lagern. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung ist das Produkt mindestens 1 Jahr lang stabil. |
| Anregungswellenlängenbereich | 758/784 |
| Farbstofftyp | Alexa Fluor™ Plus 750 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible Cy7 filter set |
| Menge | 1 Vial |
| Produktlinie | Alexa Fluor™ Plus |
| Versandbedingung | Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis |
| Markertyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Produkttyp | Phalloidin |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- AlexaFluor Plus 750 Phalloidin
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: AlexaFluor Plus 750Phalloidin