Learn More
Masterflex™ PharMed BPT-Verlängerungsschlauch
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed BPT Verlängerungsschläuche sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
Marke: Masterflex™ 95809-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
- Geringe Partikelspallation
- Kann wiederholt autoklaviert werden
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
- Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
- Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
- Herstellung von diagnostischen Testprodukten
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Impfstoffherstellung
- Bioreaktor-Prozesslinien
- Produktionsfiltration und -fermentation
- sterile Abfüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
USP, FDA, Harz-Zertifizierung (Europäisches Arzneibuch), NSF–51, DEHP-frei, phthalat-frei, RoHS | |
1.85 mm | |
30.48 m | |
–60 bis 132 °°C | |
40 |
Ja | |
BPT PharMed | |
MHLL-Schläuche | |
1/Packung | |
132 °C |