Learn More
Masterflex™ PharMed BPT-Verlängerungsschlauch
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed BPT Verlängerungsschläuche sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
276.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP, FDA, Resin-Zertifizierung (Europäisches Arzneibuch), NSF–51, Nicht-DEHP, Nicht-Phthalat, RoHS |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PharMed BPT |
Gesamtlänge (metrisch) | 30.48 m |
Zur Verwendung mit | MHLL-Schläuche |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11755778
|
Masterflex™
95809-32 |
1,3 mm | 32 |
276.00 €
30 Meter |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11997935
|
Masterflex™
95809-36 |
1,52 mm | 36 |
276.00 €
30 Meter |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11765778
|
Masterflex™
95809-40 |
1.85 mm | 40 |
276.00 €
30 Meter |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11947935
|
Masterflex™
95809-44 |
2,29 mm | 44 |
276.00 €
30 Meter Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
- Geringe Partikelspallation
- Kann wiederholt autoklaviert werden
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
- Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
- Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
- Herstellung von diagnostischen Testprodukten
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Impfstoffherstellung
- Bioreaktor-Prozesslinien
- Produktionsfiltration und -fermentation
- sterile Abfüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
USP, FDA, Resin-Zertifizierung (Europäisches Arzneibuch), NSF–51, Nicht-DEHP, Nicht-Phthalat, RoHS | |
PharMed BPT | |
MHLL-Schläuche | |
1/Packung |
Ja | |
30.48 m | |
-60 °C | |
132 °C |