Learn More
Ismatec™ Pumpenschlauch, (PharMed™),mit 2 Stopper, violett-weiß,ID=2,79mm,WS=0,94mm (VE=6St.)
Ideale Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten sowie Lebensmittel. Pharmed™ Ismaprene 2-Stopp-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf Saug- als auch auf Auslassseite.
Marke:  Ismatec™ SC0331
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10780125
  • 135.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Filtration, Fermentation und Bioreaktor-Prozessleitungen in der Produktion.
  • Sehr lange Lebensdauer.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch.
  • Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
  • Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
  • Geringe Partikelspallation.
  • Mehrfach autoklavierbar.
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
  • Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
  • Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Sehr gut
  • Konform mit: FDA 21 CFR 177.2600, USP Klasse VI, NSF gelistet (Standard51).
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 141 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Verwenden Sie spezielle Schlauchversionen (geschweißte Stopfen) beim Autoklavieren von farbcodierten Schläuchen mit 2 oder 3-Stoppern.
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps
Farbcode: Blau-Blau
PharMed Ismaprene
0.80 mm
-60 °C
1.65 mm Innendurchmesser, 3.25 mm Außendurchmesser
Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
Sehr gut
FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51)
Autoklavierbar
40 cm
Pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich der Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen, sowie Lebensmittel. CA-Kassetten.
6 Stk/Pk.
CO2 1200, O2 200, N2 80
Beige
135 °C