Learn More
Ismatec™ Pumpenschlauch, (PharMed™),mit 2 Stopper, violett-weiß,ID=2,79mm,WS=0,94mm (VE=6St.)
Ideale Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten sowie Lebensmittel. Pharmed™ Ismaprene 2-Stopp-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf Saug- als auch auf Auslassseite.
121.00 € - 135.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PharMed Ismaprene |
Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10308092
|
Ismatec™
SC0329 |
1.42 mm Innendurchmesser, 3.10 mm Außendurchmesser |
135.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10100302
|
Ismatec™
SC0323 |
0.64 mm Innendurchmesser, 2.44 mm Außendurchmesser |
135.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10303612
|
Ismatec™
SC0325 |
0.89 mm Innendurchmesser, 2.49 mm Außendurchmesser |
121.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16169640
|
Ismatec™
95723-28 |
1.02 mm Innendurchmesser, 2.72 mm Außendurchmesser |
121.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10780125
|
Ismatec™
SC0331 |
1.65 mm Innendurchmesser, 3.25 mm Außendurchmesser |
135.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10246132
|
Ismatec™
SC0321 |
0.38 mm Innendurchmesser, 2.18 mm Außendurchmesser |
135.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13417788
|
Ismatec™
SC0335A |
2.54 mm Innendurchmesser, 4.24 mm Außendurchmesser |
133.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal für Filtration, Fermentation und Bioreaktor-Prozessleitungen in der Produktion.
- Sehr lange Lebensdauer.
- Ungiftig und nicht hämolytisch.
- Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
- Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
- Geringe Partikelspallation.
- Mehrfach autoklavierbar.
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
- Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
- Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
- Anwendungen
- Säuren: Gut
- Alkalische Lösungen: Gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Nicht empfohlen
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Sehr gut
- Konform mit: FDA 21 CFR 177.2600, USP Klasse VI, NSF gelistet (Standard51).
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 141 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
- Achtung: Verwenden Sie spezielle Schlauchversionen (geschweißte Stopfen) beim Autoklavieren von farbcodierten Schläuchen mit 2 oder 3-Stoppern.
Spezifikation
Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps | |
Autoklavierbar | |
40 cm | |
-60 °C | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Beige | |
135 °C |
FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51) | |
PharMed Ismaprene | |
Pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich der Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen, sowie Lebensmittel. CA-Kassetten. | |
6 Stk/Pk. | |
Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen). | |
Sehr gut |