Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Phasentennpapier, Scheiben, Gütegrad 480
Hydrophobe Papierscheiben, die mit stabilem Silikon imprägniert sind und Lösungsmittel durchströmen lassen.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-602-240
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04700kg
Beschreibung
- Der Durchfluss endet automatisch, wenn das gesamte Lösungsmittel durchgeflossen ist
- In vielen Anwendungsbereichen ist dank dieses Phasentrennungspapiers kein Scheidetrichter mehr erforderlich.
- Geeignet für:
- Filtration von organischen Lösungsmitteln, die mit Wasser verunreinigt sind, um die wässrige von der organischen Phase zu trennen
- Filtration von Extraktionslösungen in klinischen oder medizinischen Laboren
- Abscheidung von Emulsionen, die bei der Extraktion von wässrigen Pflanzen- oder Wirkstofflösungen entstehen
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
85 g/m2 | |
Silikon-imprägniertes Papier | |
100/Packung | |
240 mm |
Scheibe | |
480 | |
0,19 mm |