Learn More
PHCCC, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485737
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16485737
Marke: Medchem Express HY100409
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress PHCCC is a Group I mGluR antagonist with an IC50 of 3 μM. PHCCC is a selective positive modulator of mGlu4 receptor. Antiparkinsonian effect.
PHCCC is a Group I mGluR antagonist with an IC50 of 3 μM. PHCCC is a selective positive modulator of mGlu4 receptor. Antiparkinsonian effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PHCCC
CAS 179068-02-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14N2O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (42.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C12C(C2)/C(C3=CC=CC=C3O1)=N\O)NC4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 294.3
Formelmasse 294.3
Reinheit (%) 99.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.