Learn More
Phenindione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484327
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484327 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16484327 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0325
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenindione
CAS 83-12-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O2
Menge 50 mg
Synonym Rectadione
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.96 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 99.22%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation