Learn More
Phenol-unabhängige Kristalle, zertifizierte AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen gemäß Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
Beschreibung
C6H6O, CAS-Nummer-108-95-2, Oxybenzol, Hydroxybenzol, Karbolsäure, Phenylhydroxid, Monophenol, Phenylhydrat, Phensäure, Phenylsäure, Phenylalkohol, Benzenol, 1 kg, 182 °C, CHEBI:15882, farblos bis weiß, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 °C, 2143, 94.113
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenol Detached Crystals |
Schmelzpunkt | 39°C |
Farbe | Farblos bis Weiß |
pH | 6 |
Siedepunkt | 182°C |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 500 g |
Viskosität | 3.437 mPaS (50°C) |
Formelmasse | 94.11g/mol |
Dampfdruck | 0.4mbar at 20°C |