Learn More
Phenol verflüssigt, 80 % (w/w) in Wasser, AR-zertifiziert, für Analysen, Fisher Chemical™
C6H6O, CAS-Nummer 108-95-2, Benzenol, Karbolsäure, Hydroxybenzol, Monophenol, Oxybenzol, Phensäure, Phenylhydrat, Phenylhydroxid, Phenylsäure, Phenylalkohol, 2,5 l, CHEBI:15882, Rot, 94.0414 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 40,5 °C, 2143, 94,113, kunststoffbeschichtete Glasflasche
Marke: Fisher Chemical P/2316/PB17
Weitere Details : CAS : 108-95-2 Netto-Gewicht : 2.67500kg Transport : UN number : 2821 Chem class : 6.1 Pack group : II
Beschreibung
C6H6O, CAS-Nummer 108-95-2, Benzenol, Karbolsäure, Hydroxybenzol, Monophenol, Oxybenzol, Phensäure, Phenylhydrat, Phenylhydroxid, Phenylsäure, Phenylalkohol, 2,5 l, CHEBI:15882, Rot, 94.0414 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 40,5 °C, 2143, 94,113, kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
108-95-2 | |
Rot | |
C6H6O | |
2.5 L | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
Phenol | |
3.2 | |
CHEBI:15882 | |
1mmHg 40 |
40.5°C | |
Kunststoffbeschichtete Glasflasche | |
MFCD00002143 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
OC1=CC=CC=C1 | |
94.11 | |
996 | |
94.0414g/mol | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Phenol liquified
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.