Learn More
Phentolamine mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. Menge
16432116 500 mg
16468256 100 mg
2 options
Artikelnummer. 16432116
Marke: Medchem Express HYB0362A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Phentolamine mesylate (Phentolamine methanesulfonate) is a reversible, non-selective, and orally active blocker of α1 and α2 adrenergic receptor that expands blood vessels to reduce peripheral vascular resistance. Phentolamine mesylate can be used for the research of pheochromocytoma-related hypertension, heart failure and erectile dysfunction.
Phentolamine mesylate (Phentolamine methanesulfonate) is a reversible, non-selective, and orally active blocker of α1 and α2 adrenergic receptor that expands blood vessels to reduce peripheral vascular resistance. Phentolamine mesylate can be used for the research of pheochromocytoma-related hypertension, heart failure and erectile dysfunction.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phentolamine mesylate
CAS 65-28-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H23N3O4S
Menge 500 mg
Synonym Phentolamine methanesulfonate
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (132.46 mM)
SMILES CS(O)(=O)=O.CC1=CC=C(N(C2=CC(O)=CC=C2)CC3=NCCN3)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 377.46
Formelmasse 377.46
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation