missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-MEK1 (Ser298) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

119.00 € - 319.00 €

Spezifikation

Antigen MEK1 (Ser298)
Klon 3F10G10
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236910
Unterlagen ansehen
Proteintech
68047-1-IG-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
360.00 €
319.00 € / 100 Mikroliter
Sparen 41.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30235170
Unterlagen ansehen
Proteintech
68047-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
135.00 €
119.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 16.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Ser298). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation

Spezifikation

MEK1 (Ser298)
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
5604
Peptide
Primary
Store at -20°C.
3F10G10
Western Blot, ELISA
Liquid
Human
MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt