Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Hot Start II DNA-Polymerase (2 U/μl)
Optimieren Sie PCR mit einer der derzeit exaktesten Heißstart-DNA-Polymerasen auf dem Markt mit extremer Spezifität und verbesserter Leistung.
146.00 € - 2225.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Enthält: • Phusion Hot Start II DNA-Polymerase mit hoher Wiedergabetreue (2 U/µl) • 5x Phusion HF-Puffer • 5x Phusion GC-Puffer • DMSO • 50 mM MgCl2-Lösung Sowohl Phusion HF- als auch GC-Puffer liefern 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration. Bei -20 °C lagern. |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Polymerase | Phusion Hot-Start II DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Versandbedingung | Dry Ice |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10628439
|
Thermo Scientific™
F549L |
500 Reactions |
662.00 €
500 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10441338
|
Thermo Scientific™
F549S |
100 Reactions |
146.00 €
100 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16258310
|
Thermo Scientific™
F549XL |
2000 Reactions |
2225.00 €
2000 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die Phusion Hot Start II High Fidelity DNA-Polymerase ist die präziseste Heißstart-DNA-Polymerase auf dem Markt.Sie kombiniert die Phusion DNA-Polymerase mit einem reversibel gebundenen, spezifischen Affibody-Ligand.Das Affibody hemmt die DNA-Polymeraseaktivität bei Raumtemperatur und verhindert so die Amplifikation von unspezifischen Produkten.
Der Affibody-Ligand hemmt auch die 3'→5'-Exonuklease-Aktivität der Polymerase und verhindert so die Zersetzung von Primern und der Template-DNA während der Einrichtung der Reaktion.Bei Polymerisationstemperaturen wird der Ligand freigesetzt und macht die Polymerase vollständig aktiv.Die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase erfordert keinen separaten Aktivierungsschritt im PCR-Protokoll, da sie bei hohen Temperaturen sofort reaktiviert wird.
Die neue Phusion Green Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase ist eine Kombination aus Phusion Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phusion Green-Puffer.Die Puffer enthalten ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel.Der Farbpuffer hat keine Auswirkungen auf die Leistung der Phusion Hot Start II DNA-Polymerase und ist mit Downstream-Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel.
Besondere Merkmale
- Die Reaktionseinstellung kann bei Raumtemperatur erfolgen
- Reduziert unspezifische Amplifikation
- Verhindert die Verschlechterung des Primers während der Einrichtung
- Nullzeit-Reaktivierung aufgrund der einzigartigen Hot-Start-Technologie
- Hohe Wiedergabetreue (52x Taq)
- Die Geschwindigkeit der Polymerase ermöglicht kurze Ausdehnungszeiten
- Robuste Reaktionen, minimales Optimierungserfordernis
- Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
- Direktes Auftragen auf Gel mit dem Green Puffer
Spezifikation
Enthält: • Phusion Hot Start II DNA-Polymerase mit hoher Wiedergabetreue (2 U/µl) • 5x Phusion HF-Puffer • 5x Phusion GC-Puffer • DMSO • 50 mM MgCl2-Lösung Sowohl Phusion HF- als auch GC-Puffer liefern 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration. Bei -20 °C lagern. |
|
Phusion Hot-Start II DNA-Polymerase | |
Dry Ice | |
2 U/µl | |
Integrierter Heißstart | |
Einzelsystem |
Hoch | |
Schnell | |
Klonierung, High-fidelity PCR | |
52X | |
Stumpf | |
max. 20 kb |
Aktuelle Kunden von Phusion Hot Start können ohne Änderungen an vorhandenen Protokollen oder Primern zu Phusion Hot Start II wechseln.Original Phusion Hot Start bleibt zum Kauf verfügbar. Allen neuen Kunden wird jedoch empfohlen, Phusion Hot Start II zu erwerben, um mehr Flexibilität bei der Primer-Konstruktion zu ermöglichen.