Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit von mehr als 1 Stunde) in Anwesenheit von Cypridina-Luziferase-Reportern.
135.00 € - 754.00 €
Spezifikation
Typ | Assay-Kit |
---|---|
Ziel | Luziferase, Cypridina-Luziferase |
Assay | Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay |
Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
Nachweisverfahren | Biolumineszierend |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12201622
|
Thermo Scientific™
16170 |
100 Reaktionskit |
135.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12201632
|
Thermo Scientific™
16171 |
Kit für 1000 Reaktionen |
754.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Cypridina Luciferase Glow-Assay-Kit bietet ein extrem helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit von mehr als 1 Stunde) in Anwesenheit von Cypridina-Luziferase-Reportern.
Dieses Pierce Luciferase Glow-Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Cypridina-Luziferase-Aktivität in Säugetierzellkulturmedien und Lysaten. Bei Verwendung mit den Thermo Scientific Cypridina Luc-Vektoren bietet das Kit ein äußerst empfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Sekretions- oder intrazellulären Nachweis von Luziferase-Aktivität. Die Lichtleistung, die durch die Luziferase-Reaktion erzeugt wird, kann mit der Menge des produzierten Luziferase-Proteins korreliert werden, das wiederum proportional zur Aktivität des Promoters ist, der die Luziferase-Expression antreibt. Das Kit kann verwendet werden, um die Aktivität von Cypridina-Luziferasen oder -Derivaten zu erkennen, die Vargulin als Substrat verwenden.Leistungsmerkmale:
Empfindlich – Hochempfindlicher Nachweis von Cypridina-Luziferase-Aktivität
Sezernierte Luziferase – Ermöglicht Echtzeit-Assays und kinetische Studien, ohne die Zellen zu zerstören
Stabil – Die Reagenzien bieten im Vergleich zu Flash-Assays eine höhere Signalstabilität
Einfach – Erfordert kein Luminometer mit Injektoren
Kompatibel – Die Assay-Reagenzien sind mit anderen Cypridina- oder Vargula-Luziferasen kompatibel
Geeignet für Automatisierungsprozesse – Für Assays mit hohem Durchsatz geeignet
Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Glow-Assay-Reagenz
Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Lieferumfang:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Cypridina-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, wie Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Secretory Pathway-/Protein-Lokalisierungs-Reporter-Assays; Signaltransduktionsweganalyse; RNA-Spleißstudien
Spezifikation
Assay-Kit | |
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay | |
Biolumineszierend | |
384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Chemisches Substrat | |
Luziferase-Substrat | |
Vargulin (Cypridina Luciferin) |
Luziferase, Cypridina-Luziferase | |
Säugetierzellen | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Enzym-markiert | |
Verbesserte Chemolumineszenz | |
Pierce™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.