Learn More
Invitrogen™ PIK3C2A (PI3K-C2 alpha) Recombinant Human Protein
The Class II PI3 kinases, including PIK3C2A, phosphorylate the 3 position of PI or PI4P.
Marke:  Invitrogen™ PV5587
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408793
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Though not as well studied as the Class I PI3 kinases, the Class II enyzmes have been linked to diverse, recpetor-mediated cellular processes including insulin signalling, neuronal survival, and growth factor signalling.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002636.1
171.1kDa
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Catalytic
PI3 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
1mg
RUO - research use only
PIK3C2A (PI3K-C2 alpha)
Human
GST Tag
Frozen