Learn More
Invitrogen™ PIK3C2A (PI3K-C2 alpha) Recombinant Human Protein
The Class II PI3 kinases, including PIK3C2A, phosphorylate the 3 position of PI or PI4P.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002636.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Molekulargewicht | 171.1kDa |
Lagerungsbedingungen | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488703
|
Invitrogen™
PR9053A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15408793
|
Invitrogen™
PV5587 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Though not as well studied as the Class I PI3 kinases, the Class II enyzmes have been linked to diverse, recpetor-mediated cellular processes including insulin signalling, neuronal survival, and growth factor signalling.
Spezifikation
NP_002636.1 | |
171.1kDa | |
RUO - research use only | |
PIK3C2A (PI3K-C2 alpha) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Catalytic | |
PI3 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |