Learn More
Pilaralisib analogue, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16454398 10 mg -
16450717 50 mg -
16415296 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16454398 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11105
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pilaralisib analogue (XL147 analogue) is a representative and selective PI3Kα inhibitor extracted from patent WO2012006552A1, Compound 147 in Table 1.
Pilaralisib analogue (XL147 analogue) is a representative and selective PI3Kα inhibitor extracted from patent WO2012006552A1, Compound 147 in Table 1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pilaralisib analogue
CAS 956958-53-5
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H16N6O2S2
Menge 10 mg
Synonym XL147 analogue
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.48 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC5=NSN=C5C=C4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 448.52
Formelmasse 448.52
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease