Learn More
Pimavanserin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426496
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16426496 100 mg -
16412237 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16426496 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14557
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pimavanserin is a selective inverse agonist of the 5-HT2A receptor with pIC50 and pKd of 8.73 and 9.3, respectively.
Pimavanserin is a selective inverse agonist of the 5-HT2A receptor with pIC50 and pKd of 8.73 and 9.3, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pimavanserin
CAS 706779-91-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H34FN3O2
Menge 100 mg
Synonym ACP-103
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (116.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)COC1=CC=C(CNC(N(CC2=CC=C(F)C=C2)C3CCN(C)CC3)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 427.55
Formelmasse 427.55
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation