Learn More
Pinaverium bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480807
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 16480807
Marke: Medchem Express HY11161350mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pinaverium bromide is an L-type calcium channel blocker with selectivity for the gastrointestinal tract, effectively relieves pain, diarrhea and intestinal discomfort, provides good therapeutic efficacies without significant adverse effects on Irritable bowel syndrome (IBS) patients.
Pinaverium bromide is an L-type calcium channel blocker with selectivity for the gastrointestinal tract, effectively relieves pain, diarrhea and intestinal discomfort, provides good therapeutic efficacies without significant adverse effects on Irritable bowel syndrome (IBS) patients.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pinaverium bromide
CAS 53251-94-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H41Br2NO4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (84.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)C2CCC(CCOCC[N+]3(CC4=CC(OC)=C(OC)C=C4Br)CCOCC3)C1C2.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 591.42
Formelmasse 591.42
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.