Learn More
Pipamperone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485857
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16485857 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16485857 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100703
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pipamperone (Floropipamide; McN-JR 3345; R 3345) is a high-affinity antagonist of 5-HT2A receptor (pKi=8.2) and D4 receptor (pKi=8.0) and a low-affinity antagonist of D2 receptor (pKi=6.7).
Pipamperone (Floropipamide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pipamperone
CAS 1893-33-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H30FN3O2
Menge 5 mg
Synonym Floropipamide McN-JR 3345 R 3345
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (266.33 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (66.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(N2CCCCC2)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC1)N
Molekulargewicht (g/mol) 375.48
Formelmasse 375.48
Reinheit (%) 98.96%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation