Learn More
Piperine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451318
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 16451318
Marke: Medchem Express HYN0144
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Piperine, a natural alkaloid isolated from Piper nigrum L, inhibits P-glycoprotein and CYP3A4 activities with an IC50 value of 61.94±0.054 μg/mL in HeLa cell.
Piperine, a natural alkaloid isolated from Piper nigrum L, inhibits P-glycoprotein and CYP3A4 activities with an IC50 value of 61.94±0.054 μg/mL in HeLa cell.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperine
CAS 94-62-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H19NO3
Menge 5 g
Synonym Bioperine 1-Piperoylpiperidine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (175.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCCC1)/C=C/C=C/C2=CC=C(OCO3)C3=C2
Molekulargewicht (g/mol) 285.34
Formelmasse 285.34
Reinheit (%) 98.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.