Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.5
Catalog Number p-7042429
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
5625-37-6
C8H18N2O6S2
302.36
MFCD00006159
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
79723
CHEBI:44933
2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
5625-37-6
C8H18N2O6S2
302.36
MFCD00006159
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
79723
CHEBI:44933
2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
PIPES (Piperazine-N,N?-bis(2-ethanesulfonic acid), is frequently used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues and has a negligible capacity to bind divalent ions. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer is done.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
PIPES (Piperazin-N,N′-bis(2-Ethansulfonsäure) wird häufig als Puffermittel in der Biochemie verwendet. PIPES hat pKa in der Nähe des physiologischen pH-Wertes, was es für die Zellkulturarbeit nützlich macht. PIPES minimieren den Lipidverlust beim Puffern der Glutaraldehydhistologie in Pflanzen- und Tiergeweben und haben eine vernachlässigbare Fähigkeit, zweiwertige Ionen zu binden. Die Fixierung von Pilzzoosporen für Fluoreszenzmikroskopie und Elektronenmikroskopie war optimal bei einer Kombination aus Glutaraldehyd und Formaldehyd in PIPES-Puffer.
Löslichkeit
Löslich in 1 M NaOH (0,5 M bei 20 °C), Wasser (∼1 g/l bei 100 °C) und 0,5 N NaOH (0,1 M).
Hinweis
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material PIPES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M).