Learn More
AHN biotechnologie pipet4u™ pro Einkanalpipette mit variablem Volumen
Komfortable, genaue, zuverlässige und autoklavierbare Pipette.
Marke: AHN biotechnologie 8-101-20-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28000kg
Beschreibung
- Komfortables und müheloses Pipettieren / anwenderfreundliches Griffdesign mit weichem Griff für eine komfortable Bedienung und geringere Handbelastung / leicht /geringe Kolbenkraft minimiert RSI (Verletzung durch wiederholte Belastung).
- Einfache Identifizierung: aufsteckbare Farbcodierung.
- Haltbarkeit: Spitzenkonus mit hoher mechanischer Festigkeit und hoher chemischer Beständigkeit.
- Kalibrierstabilität: auch nach mehrfachem Autoklavieren keine Neukalibrierung erforderlich.
- Präzise und zuverlässig: umgekehrte Pipettieroption für präzises Ansaugen und Dispensieren viskoser Flüssigkeiten / innovativer weicher Griff verhindert Wärmeübertragung auf interne Komponenten und gewährleistet so die präzise Pipettennutzung/ Sperrmechanismus der Pipetten mit variablem Volumen verhindert Volumenänderungen beim Pipettieren / Blow-Out-System für Dispensieren bis zum letzten Tropfen
- Sterile Handhabung: vollständig autoklavierbare Pipette (mit Dampf bei 121°C/15min).
- Einfache und schnelle Wartung und Einstellung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Demontage- und Kalibrierungswerkzeug.
Spezifikation
1,0–2,5% | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Steril | |
0,5 bis 10 μl | |
0,80–1,50% |
DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, EU-Richtlinie 98/79/E | |
Diverse | |
Pipet4u™ | |
Pipette | |
0,1 μl | |
2 Jahre |