missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AHN biotechnologie pipet4u™ pro Einkanalpipette mit variablem Volumen
Komfortable, genaue, zuverlässige und autoklavierbare Pipette.
156.88 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, EU-Richtlinie 98/79/E |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Diverse |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Pipet4u™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15868637
|
AHN biotechnologie
8-107-20-9 |
0,5 bis 5 ml |
156.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15848637
|
AHN biotechnologie
8-101-20-9 |
0,5 bis 10 μl |
156.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15878637
|
AHN biotechnologie
8-108-20-9 |
2,0 bis 0,5 ml |
156.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15858637
|
AHN biotechnologie
8-102-20-9 |
2 bis 20 μl |
156.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15832952
|
AHN biotechnologie
8-105-20-9 |
20 bis 200 μl |
156.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15899512
|
AHN biotechnologie
8-106-20-9 |
100 bis 1000 μl |
156.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Komfortables und müheloses Pipettieren / anwenderfreundliches Griffdesign mit weichem Griff für eine komfortable Bedienung und geringere Handbelastung / leicht /geringe Kolbenkraft minimiert RSI (Verletzung durch wiederholte Belastung).
- Einfache Identifizierung: aufsteckbare Farbcodierung.
- Haltbarkeit: Spitzenkonus mit hoher mechanischer Festigkeit und hoher chemischer Beständigkeit.
- Kalibrierstabilität: auch nach mehrfachem Autoklavieren keine Neukalibrierung erforderlich.
- Präzise und zuverlässig: umgekehrte Pipettieroption für präzises Ansaugen und Dispensieren viskoser Flüssigkeiten / innovativer weicher Griff verhindert Wärmeübertragung auf interne Komponenten und gewährleistet so die präzise Pipettennutzung/ Sperrmechanismus der Pipetten mit variablem Volumen verhindert Volumenänderungen beim Pipettieren / Blow-Out-System für Dispensieren bis zum letzten Tropfen
- Sterile Handhabung: vollständig autoklavierbare Pipette (mit Dampf bei 121°C/15min).
- Einfache und schnelle Wartung und Einstellung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Demontage- und Kalibrierungswerkzeug.
Spezifikation
DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, EU-Richtlinie 98/79/E | |
Diverse | |
Pipet4u™ | |
Pipette |
Autoklavierbar | |
1 | |
Steril | |
2 Jahre |