Learn More
Piroxicam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472109
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472109 1 g 1 Gramm
16468438 10 g 10 Gramm
16450848 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472109 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0253
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Piroxicam (CP-16171) is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 47, 25 μM for human monocyte COX-1 and COX-2, respectively.
Piroxicam (CP-16171) is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 47, 25 μM for human monocyte COX-1 and COX-2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piroxicam
CAS 36322-90-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H13N3O4S
Menge 1 g
Synonym CP-16171
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (150.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=CC=CC=C2S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 331.35
Formelmasse 331.35
Reinheit (%) 99.61%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation