Learn More
PKLR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17580-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887504
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a pyruvate kinase that catalyzes the transphosphorylation of phohsphoenolpyruvate into pyruvate and ATP, which is the rate-limiting step of glycolysis. Defects in this enzyme, due to gene mutations or genetic variations, are the common cause of chronic hereditary nonspherocytic hemolytic anemia (CNSHA or HNSHA). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
PKLR
Polyclonal
Unconjugated
PKLR
PK1, PKL, PKLR, PKR, PKRL, Pyruvate kinase 1, Pyruvate kinase isozymes R/L, pyruvate kinase, liver and RBC, R type/L type pyruvate kinase, Red cell/liver pyruvate kinase, RPK
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
18770, 24651, 5313
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P12928, P30613, P53657
Pklr
PKLR Fusion Protein Ag11096
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat