missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PKLR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PKLR |
---|---|
Konzentration | 0.31 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897504
|
Proteintech
17580-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887504
|
Proteintech
17580-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a pyruvate kinase that catalyzes the transphosphorylation of phohsphoenolpyruvate into pyruvate and ATP, which is the rate-limiting step of glycolysis. Defects in this enzyme, due to gene mutations or genetic variations, are the common cause of chronic hereditary nonspherocytic hemolytic anemia (CNSHA or HNSHA). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
PKLR | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P12928, P30613, P53657 | |
18770, 24651, 5313 | |
PKLR Fusion Protein Ag11096 | |
Primary | |
-20°C | |
PKLR |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PK1, PKL, PKLR, PKR, PKRL, Pyruvate kinase 1, Pyruvate kinase isozymes R/L, pyruvate kinase, liver and RBC, R type/L type pyruvate kinase, Red cell/liver pyruvate kinase, RPK | |
Pklr | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |