Learn More
PKR-IN-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487848
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16487848 10 mg -
16487666 100 mg -
16473797 50 mg 50 Milligramm
16420318 5 mg 5 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16487848
Marke: Medchem Express HY19702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.
PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PKR-IN-2
CAS 1628428-01-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H28N4O4S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (106.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1C2C(=C(S(NC3=CC=C(C(N4CCC(O)(CC(C)C)CC4)=O)C=C3)(=O)=O)C=CC=2)N=CC=1
Molekulargewicht (g/mol) 468.57
Formelmasse 468.57
Reinheit (%) 95.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease