Learn More
PLA2G4B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55074-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886515
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PLA2G4B transcribes naturally-occurring mRNAs that are co-transcribed products of the neighboring JMJD7 and PLA2G4B genes. Incompletely processed read-through transcripts from these two loci are abundantly expressed in most tissues, but the function of the predicted protein product has not yet been determined.
Spezifikation
Spezifikation
PLA2G4B
Polyclonal
Unconjugated
PLA2G4B
cPLA2 beta, HsT16992, Phospholipase A2 group IVB, PLA2G4B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100137049
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P0C869
PLA2G4B
Peptide
150 μL