Learn More
PLA2G4B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PLA2G4B |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896515
|
Proteintech
55074-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886515
|
Proteintech
55074-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
PLA2G4B transcribes naturally-occurring mRNAs that are co-transcribed products of the neighboring JMJD7 and PLA2G4B genes. Incompletely processed read-through transcripts from these two loci are abundantly expressed in most tissues, but the function of the predicted protein product has not yet been determined.Spezifikation
PLA2G4B | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P0C869 | |
100137049 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PLA2G4B |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
cPLA2 beta, HsT16992, Phospholipase A2 group IVB, PLA2G4B | |
PLA2G4B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |