Learn More
BUCHI Evaporating flask 4000ml 29/32 P+G
Artikelnummer. 12786457 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12786457 4000 mL 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12786457
Marke: BUCHI 047993
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Use these evaporating flasks with any rotary evaporator. BUCHI Evaporating Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for the distillation of solvents.
  • High-performance flasks for rotary evaporators
  • Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
  • High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
  • Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
  • Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
  • High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
  • Glass parts are tension-relieved at 560°C
  • Available in volumes from 50 mL to 3000 mL
  • Available uncoated or with P+G coating
Spezifikation
Material Glas
Typ Verdampferkolben
Material (Beschichtung) Kunststoff und Glas
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 4000 mL