Learn More
Plicamycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450738
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16450738 5 mg 5 Milligramm
16442019 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16450738 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0122
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Plicamycin is a selective specificity protein 1 (Sp1) inhibitor. Plicamycin inhibits the growth of various cancers by decreasing Sp1 protein.
Plicamycin is a selective specificity protein 1 (Sp1) inhibitor. Plicamycin inhibits the growth of various cancers by decreasing Sp1 protein.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Plicamycin
CAS 18378-89-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C52H76O24
Menge 5 mg
Synonym Mithramycin A
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (92.15 mM)
SMILES O=C([C@H]([C@@]([C@H](OC)C([C@@H](O)[C@H](O)C)=O)([H])C1)O[C@@](O[C@H](C)[C@H]2O)([H])C[C@H]2O[C@@](O[C@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@H]3O[C@@](O[C@H](C)[C@H]4O)([H])C[C@@]4(O)C)C(C1=CC5=CC(O[C@H](O[C@H](C)[C@H]6O)C[C@H]6O[C@@](O[C@H](C)[C@H]7O)([H])C[C@H]7O)=C(C)C(O)=C85)=C8O
Molekulargewicht (g/mol) 1085.15
Formelmasse 1085.15
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death