missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMEPA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 16521-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16896174

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a transmembrane protein that contains a Smad interacting motif (SIM). Expression of this gene is induced by androgens and transforming growth factor beta, and the encoded protein suppresses the androgen receptor and transforming growth factor beta signaling pathways though interactions with Smad proteins. Overexpression of this gene may play a role in multiple types of cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Spezifikation

Spezifikation

PMEPA1
Polyclonal
Unconjugated
PMEPA1
PMEPA1, STAG1, TMEPAI
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
311676, 56937, 65112
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q969W9, Q9D7R2
Pmepa1
PMEPA1 Fusion Protein Ag9744
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote