Learn More
PMEPA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PMEPA1 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896174
|
Proteintech
16521-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886174
|
Proteintech
16521-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a transmembrane protein that contains a Smad interacting motif (SIM). Expression of this gene is induced by androgens and transforming growth factor beta, and the encoded protein suppresses the androgen receptor and transforming growth factor beta signaling pathways though interactions with Smad proteins. Overexpression of this gene may play a role in multiple types of cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.Spezifikation
PMEPA1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q969W9, Q9D7R2 | |
311676, 56937, 65112 | |
PMEPA1 Fusion Protein Ag9744 | |
Primary | |
-20°C | |
PMEPA1 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PMEPA1, STAG1, TMEPAI | |
Pmepa1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |