Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben Klasse A
PMP-Kolben mit Polypropylen-Stopfen
Marke:  BRAND™ 36182
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10766833
  • 32.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fehlergrenzen nach Klasse A, DIN EN ISO 1042
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 ºC (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    1000 ml
    PP-Stopfen
    0.4 ml
    A
    PMP
    Schliffmanschette: NS 24/29