Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben Klasse A
PMP-Kolben mit Polypropylen-Stopfen
22.11 € - 49.10 €
Spezifikation
Material | PMP |
---|---|
Enthält | PP-Stopfen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17470144
|
BRAND™
36178 |
250 ml |
47.75 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17480144
|
BRAND™
36180 |
500 ml |
49.10 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10017602
|
BRAND™
36180 |
500 ml |
26.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10766833
|
BRAND™
36182 |
1000 ml |
32.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10465243
|
BRAND™
36178 |
250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
PMP | |
PP-Stopfen | |
Autoklavierbar | |
A |