Learn More
MedChemExpress PNPG
Artikelnummer. 16459457
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16459457 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459457 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15927
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PNPG(4-Nitrophenyl-β-D- glucopyranoside) is a chromogenic β-D-glucosidase substrate, producing a yellow solution upon cleavage.
Spezifikation
CAS 2492-87-7
Löslichkeit DMSO : ≥ 48 mg/mL (159.34 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (33.20 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Menge 5 g
Molekulargewicht 301.25 g/mol
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Reinheits- oder Qualitätsgrad 98.33%
Versandbedingung Room temperature