Learn More
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
302.50 € - 406.56 €
Spezifikation
Gelanteil (%) | 5% |
---|---|
GelThickness | 0.65 mm |
Geltyp | IEF |
Produkttyp | Homogeneous Page |
Trennung von | Protein |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Trennbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Trennbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11457883
|
Serva Electrophoresis™
4287402 |
125 mm | pH 3 to 6 |
302.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11447883
|
Serva Electrophoresis™
4286702 |
125 mm | pH 3 to 10 |
406.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Spezifikation
5% | |
IEF | |
Protein | |
125 mm | |
125 mm |
0.65 mm | |
Homogeneous Page | |
5/Pk. | |
125 mm |