Learn More
Carl Roth™ Polycarbonate Astro™ Safety Goggles
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spectacles
Spezifikation
Produkttyp | Astro Safety Goggles |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spectacles |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Working with UV light |
Anzahl pro Packung | 1 Ea. |
Material | Polycarbonate |
UV-Schutz | Yes |