Learn More
Brady™ Magnetische Bänder aus Polyester
GlobalMark™ Bänder sind sehr beständig und lassen sich leicht in den GlobalMark-Drucker einsetzen
Marke: Brady™ 076688
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Endlosbänder für Drucker
- GlobalMark™ Bänder sind sehr beständig und lassen sich leicht in den GlobalMark-Drucker einsetzen
- GlobalMark magnetische Etiketten
Spezifikation
GlobalMark Magnetic Tape | |
Magnetisches Polyester | |
Magnetband | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
500/Packung | |
0°F to +158°F | |
0.018 in. | |
7.62 m x 101.6 mm | |
7,5 m | |
100 mm |
Gelb | |
Thermal Transfer | |
Für temporäre, wiederverwendbare und bewegliche Zeichen. | |
60 ° 70 Gardner Einheiten | |
-18°C | |
500/Packung | |
-18°bis +70 °C | |
0,113 mm | |
25 ft. | |
4 in. |