Learn More
MedChemExpress Polyethylene glycol 12-hydroxystearate
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 61909-81-7 |
| Löslichkeit | Ethanol : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture |
| Menge | 50 g |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Versandbedingung | Room temperature |