Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clips aus Polyoxymethylen (POM)
Sorgt für eine sichere Verbindung, verhindert Schäden an Glasröhren und erhöht die Sicherheit im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ konischen Verbindungsklemmen aus POM bestehen aus temperaturbeständigem Polyoxymethylen (POM).
45.85 € - 61.37 €
Spezifikation
Menge | 10/Packung |
---|---|
Typ | Klemme |
Material | Polyoxymethylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für konische Schliffverbindungen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10418212
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103719 |
Blau |
45.85 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10458782
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103724 |
Grün |
51.57 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10204241
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103729 |
Rot |
61.37 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10244141
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103710 |
Türkis |
45.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10579941
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103714 |
Gelb |
52.52 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Gute Federeigenschaften
- Farbcodiert nach Größe
- Korrodiert nicht oder verbiegt sich nicht
Spezifikation
10/Packung | |
Klemme | |
Polyoxymethylen | |
Für konische Schliffverbindungen |