Learn More
Multiroir™ Lagerungskästen aus Polypropylen
Multiroir™ Aufbewahrungskästen aus Polypropylen eignen sich als einzelne Einschübe oder als Einsätze in Schränken. Sie sind aus vollständig transparentem Polypropylen gefertigt und als Einzel- oder Doppeleinschubkonfiguration lieferbar.
83.10 € - 111.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Rechtwinklig |
Produkttyp | Aufbewahrungsbox |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11701465
|
Multiroir™
18106 |
Zwei Schubladen | 380 x 300 x 670 mm |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11781455
|
Multiroir™
18102 |
Three drawers | 380 x 300 x 670 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Transparentes Polypropylen
- Doppelschubfach: 370 x 260 x 175 mm
- Einzelschubfach: 370 x 260 x 79 mm
- Doppelschubfach für Möbel mit Rollen: 410 x 320 x 680 mm
Spezifikation
Schwarz | |
Rechtwinklig | |
Je 1 | |
380 mm | |
670 mm |
Polypropylen | |
Aufbewahrungsbox | |
380 x 300 x 670 mm | |
300 mm |