Learn More
Greiner Bio-One 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen, mit Flachboden (F-bottom)
Hergestellt aus Polypropylen für hohe Beständigkeit gegen gängige Chemikalien und Temperaturbeständigkeit. Greiner Bio-One– Polypropylen 96-Well-Mikrotiterplatten – eignen sich ideal für die Lagerung von aktiven Reagenzien, Patientenproben oder Biomolekülen.
Marke:  Greiner Bio-One 655207
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10764114
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Traceability to production through a defined LOT number system
  • Applications: - Long-term storage of active agents - Storage of patient samples in diagnostics - Storage of DNA or RNA, stock cultures
  • Uniform external dimensions
  • Well-to-well spacing 9 mm
  • Alphanumeric well coding High chemical resistance
  • High temperature resistance (-196 to +121°C)
  • Sealable with adhesive films and heat sealer or CapMats
  • Solid bottom
  • Well profile: F-Bottom/chimney well (flat bottom)
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Weiß
96
Flat Bottom (F-well)
–196 bis 121 °C
8 x 12
Polypropylene
Non-sterile
Langfristige Lagerung von aktiven Wirkstoffen