Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren aus Polypropylen
Dieser Rotor kann bei geringer Wartung für bis zu 50,000 Zyklen bei maximaler Beladung und Drehzahl verwendet werden. Sigma™ Winkelrotoren aus Polypropylen sind ideal für den Einsatz in Forschungslaboren.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12094
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22000kg
Beschreibung
- Festwinkelrotoren werden für die Sedimentation mit hohen Fliehkräften von bis zu und mehr als 60,000 x g verwendet.
- Kürzere Sedimentationszeiten als mit Ausschwingrotoren
- Höhere Drehzahlen und höhere Fliehkräfte können erreicht werden.
- Auch der Sedimentationsabstand ist im Allgemeinen kürzer als bei Ausschwingrotoren.
- Die Kapazität der Rotorkammer kann im Vergleich zu Ausschwingrotoren besser ausgenutzt werden.
- Bei fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren kontinuierlich mit maximaler Drehzahl und +4 °C betrieben werden.
Spezifikation
Polypropylen | |
24 x 1,5/2 ml | |
3,8 und 3,0 cm | |
32/53° |
Winkelrotor | |
6,6 cm | |
Sigma 1-14 und 1-14K | |
Autoklavierbar |